Learn More
Thermo Scientific Chemicals Amphotéricine B, 85 %
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’amphotéricine B est un antibiotique à activité antifongique, produit principalement par la bactérie Streptomyces nodosus
Applications
• Il possède une activité antifongique contre les champignons causés par les parasites protozoaires du genre Leishmania en se liant à un composant essentiel de la membrane cellulaire du champignon et en modifiant la perméabilité de la membrane cellulaire
• Il peut supprimer les cellules progénitrices de la moelle osseuse et induire une sensibilité à l’actinomycine D(CR001) dans les cellules HELA résistantes aux médicaments in vitro
Spécification
Nom chimique ou matériau | Amphotericin B |
Type | Amphotericin B |
Point de fusion | >170.0°C |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: insoluble. |
Nom IUPAC | (1R,3S,5R,6R,9R,11R,15S,16R,17R,18S,19Z,21Z,23Z,25Z,27Z,29Z,31Z,33R,35S,36R,37S)-33-{[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-méthyloxan-2-yl]oxy}-1,3,5,6,9,11,17,37-octahydroxy-15,16,18-triméthyl-13-oxo-14,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-19,21,23,25,27,29,31-heptaène-36-acide carboxylique |
Poids de la formule | 924.09 |
Pourcentage de pureté | 85% |
Eau | 10% max. |
Quantité | 1 g |
Sécurité et traitement
- Amphotericin B