Learn More
Sel de sodium d’ampicilline (poudre cristalline), Fisher BioReagents
31.83 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21971" pour bénéficier de cette offre.
33.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21971" pour bénéficier de cette offre.
33.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon poly
Description
Pour la sélection pour la résistance à l’ampicilline dans les cellules mutées et transformées
Pour la sélection de la résistance à l’ampicilline dans les cellules mutées et transformées. Spectre antimicrobien : Bactéries gram-négatives et gram-positives.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ampicillin Sodium Salt |
Type | Ampicillin Sodium Salt |
Forme physique | Solide |
pH | 8.0 to 10.0 |
Point de fusion | 215°C |
Merck Index | 15, 583 |
Conditionnement | Flacon poly |
Puissance | Inclusive between 845μg/mg |
Poids de la formule | 371.39 |
Eau | 2% Max. |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ampicillin Sodium Salt
- Dangers
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .