Learn More
Invitrogen™ AMPK (A1/B2/G1) Recombinant Human Protein
AMPK (A1/B2/G1) is a heterotrimeric protein consisting of an α catalytic subunit, and non-catalytic β and γ subunits. Recombinant full-length human AMPK (combination of A1/B2/G1 subunits) was expressed by baculovirus in Sf9 insect cells using a C-terminal His tags.
492.00€ - 7490.00€
Spécification
À utiliser avec (application) Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Formule 50mM sodium phosphate pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.2mM DTT, 25% glycerol
Conditions de stockage Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Longueur des protéines aa 10-end
Espèces Human
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15478903
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
PV6244
10μg
492.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15488903
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
PV6245
100μg
1678.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
pour voir le stock disponible 
15498903
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
PV6246
1mg
7490.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-05-2024
Description
AMPKs are an important energy-sensing enzyme group in the cells that monitor energy status particularly in response to stress. AMPKs regulate fatty acid and cholesterol synthesis by regulating the key rate-limiting enzymes acetyl-CoA carboxylase and hydroxy beta-methylglutaryl-CoA reductase. The beta subunit may be a positive regulator of AMPK activity and is highly expressed in skeletal muscle.
  • Validated in LanthaScreen™ Kinase Binding Assay
  • Protocols available for simple use and optimized performance
  • Multiple pack sizes available for convenient use
Spécification
Spécification
Enzyme and Protein Activity Assay, Industrial and Applied Science, Kinase Assay, Kinase Biology, Kinase Proteins and Expression Reagents, Pharma and Biopharma, Protein Assays and Analysis, Protein Biology, Target and Lead Identification and Validation
Store at -68 to -85°C. Aliquot at first use to avoid multiple freeze-thaws.
Human
His Tag
50mM sodium phosphate pH 7.0, 300mM NaCl, 150mM imidazole, 0.1mM PMSF, 0.2mM DTT, 25% glycerol
aa 10-end
Recombinant
Vidéos