Learn More
Beckman Coulter AMPure Perles XP pour le nettoyage de l’ADN
Code produit 31723106 Tous les produits Beckman Coulter Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
5 mL
60 mL
450 mL
Conditionnement:
450mL
5mL
60mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Conditionnement
31723106 60 mL 60mL
31723140 5 mL 5mL
31723123 450 mL 450mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Voir SDS
Code produit 31723106 Fournisseur Beckman Coulter Code fournisseur A63881
 Article restreint
En stock
Voir SDS
Le AMPure réactif XP, faisant partie de notre famille SPRI, est un système de purification PCR très efficace et facilement automatisé qui délivre un ADN de qualité supérieure sans transfert de sel.
  • N’ayant pas besoin de centrifugation ni de filtration, AMPure les réactifs XP peuvent être facilement utilisés en formats manuels et automatisés à 96 ou 384 puits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 60 mL
Isolation Technology Microbille magnétique