Learn More
Amylase alpha Mouse anti-Human, Porcine, Rat, Clone: 2F1G8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Amylase alpha |
---|---|
Clone | 2F1G8 |
Concentration | 0.79 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16837735
|
Proteintech
66133-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16827735
|
Proteintech
66133-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This antibody can recognize amylase alpha.
Amylases are secreted proteins that hydrolyze 1,4-alpha-glucoside bonds in oligosaccharides and polysaccharides, and thus catalyze the first step in digestion of dietary starch and glycogen. The human genome has a cluster of several amylase genes that are expressed at high levels in either salivary gland or pancreas. It is an amylase isoenzyme produced by the salivary gland.Spécification
Amylase alpha | |
0.79 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
AMY2A, Amylase, alpha, Pancreatic alpha amylase | |
AMY2A, Amy2a3 | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
2F1G8 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Porcine, Human, Rat | |
P04746 | |
100521789, 279, 497039 | |
Amylase, alpha Fusion Protein Ag8819 | |
Primary | |
-20°C | |
AMY2A |