Learn More
Anastrozole, 98%, Acros Organics™
Marque:  Acros Organics 460970010
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 120511-73-1 Poids : 0.00010kg
Quantité. 1g
Code produit. 15658705
  • 454.30€ / 1g
Date dexpédition estimée
du fournisseur 07-10-2019
Ajouter au panier
Spécification
Identifiants chimiques
120511-73-1
293.37
anastrozole, arimidex, anastrazole, anastrozol, 2,2'-5-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl-1,3-phenylene bis 2-methylpropanenitrile, anastrole, asiolex, zeneca zd 1033, unii-2z07myw1az, arimidex tn
CHEBI:2704
CC(C)(C#N)C1=CC(=CC(=C1)CN2C=NC=N2)C(C)(C)C#N
C17H19N5
YBBLVLTVTVSKRW-UHFFFAOYSA-N
2187
2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
Spécification
1g
Authentic
0.3% max.
120511-73-1
C17H19N5
YBBLVLTVTVSKRW-UHFFFAOYSA-N
2-[3-(2-cyanopropan-2-yl)-5-(1,2,4-triazol-1-ylmethyl)phenyl]-2-methylpropanenitrile
2187
293.37
Anastrozole
Glass Bottle
81.0°C to 82.0°C
98%
anastrozole, arimidex, anastrazole, anastrozol, 2,2'-5-1h-1,2,4-triazol-1-yl methyl-1,3-phenylene bis 2-methylpropanenitrile, anastrole, asiolex, zeneca zd 1033, unii-2z07myw1az, arimidex tn
CC(C)(C#N)C1=CC(=CC(=C1)CN2C=NC=N2)C(C)(C)C#N
293.37
CHEBI:2704
98%