Learn More
Abeba™ Anatom 2168 Shoes
Resperation absorbing special lining with silver ions. Steel toe-cap.
Marque:  Abeba™ 2168/38
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.34000kg
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 15657917
  • 95.80€ / 1 paire
Expédition estimée
11-10-2019
Ajouter au panier
Description
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Smooth leather
  • Black
  • Steel toe cap
  • Shock absorbant PU midsole
  • Slip resistance PU outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3580)
  • Sanitized treated
  • Antistatic
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with lacing
  • Reflective material
  • Scratch-resistant coating in heel and toe area
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Leather
Slip resistant
2168
Black
38
Polyurethane
Steel Toe