missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abeba™ Chaussure 2172 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
126.12€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15627957
|
Abeba™
2172/36 |
36 |
126.12€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15637957
|
Abeba™
2172/37 |
37 |
126.12€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15647957
|
Abeba™
2172/38 |
38 |
126.12€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15657957
|
Abeba™
2172/39 |
39 |
126.12€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15667957
|
Abeba™
2172/40 |
40 |
126.12€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15677957
|
Abeba™
2172/41 |
41 |
126.12€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15687957
|
Abeba™
2172/42 |
42 |
126.12€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15697957
|
Abeba™
2172/43 |
43 |
126.12€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15607967
|
Abeba™
2172/44 |
44 |
126.12€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15617967
|
Abeba™
2172/45 |
45 |
126.12€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15627967
|
Abeba™
2172/46 |
46 |
126.12€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15637967
|
Abeba™
2172/47 |
47 |
126.12€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15647967
|
Abeba™
2172/48 |
48 |
126.12€
1 paire |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibre
- Blanc/gris
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
- Matériau réfléchissant
- Adaptées aux talonnettes et aux semelles
- Revêtement anti-rayures dans la zone du talon et des orteils
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibre | |
PUR | |
Acier |
Blanc | |
Antidérapant | |
2172 |