Learn More
Abeba™ Chaussure 2280 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
140.57€
Spécification
Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC |
---|---|
Couleur | Blanc |
Matériau | Microfibre |
Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
Matériau de la semelle | PUR |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15628087
|
Abeba™
2280/36 |
36 |
140.57€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15638087
|
Abeba™
2280/37 |
37 |
140.57€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15648087
|
Abeba™
2280/38 |
38 |
140.57€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15658087
|
Abeba™
2280/39 |
39 |
140.57€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15668087
|
Abeba™
2280/40 |
40 |
140.57€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15678087
|
Abeba™
2280/41 |
41 |
140.57€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15688087
|
Abeba™
2280/42 |
42 |
140.57€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15698087
|
Abeba™
2280/43 |
43 |
140.57€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15608097
|
Abeba™
2280/44 |
44 |
140.57€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15618097
|
Abeba™
2280/45 |
45 |
140.57€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15628097
|
Abeba™
2280/46 |
46 |
140.57€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15638097
|
Abeba™
2280/47 |
47 |
140.57€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15648097
|
Abeba™
2280/48 |
48 |
140.57€
1 paire |
Expédition estimée: 21-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Descrizione
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Microfibre
- Blanc
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Résistant à la pénétration de métaux
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure isolante du froid
- Zone de coup de pied ajustable
- attache velcro
- Matériau réfléchissant
- adaptées aux talonnettes et aux semelles
- support de cheville rembourré
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Microfibre | |
PUR | |
Acier |
Blanc | |
Antidérapant | |
2280 |