Learn More
Abeba™ Chaussure 32131 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
Marque:  Abeba™ 32131/45
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.15000kg
Code produit. 15659337
  • 109.77€ / 1 paire
Expédition estimée: 26-04-2024
Description
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Microfibre
  • Blanc
  • Embout de sécurité en acier
  • Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
  • Semelle extérieure antidérapante en PU
  • Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
  • Traitement Sanitized
  • Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
  • Doublure respirante avec ions d’argent
  • Zone de coup de pied avec laçage
  • Adaptées aux talonnettes et aux semelles
Spécification
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Microfibre
Antidérapant
32131
Blanc
45
PUR
Acier