Learn More
Abeba™ Chaussure 32280 anatomiques
Revêtement spécial absorbant la transpiration avec ions d’argent. Embout de sécurité en acier.
Marque: Abeba™ 32280/45
Code nomenclature Nacres: HA.03
Informations supplémentaires : Poids : 1.88000kg
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC
- Microfibre
- Blanc
- Embout de sécurité en acier
- Semelle intermédiaire en PU absorbant les chocs
- Résistant à la pénétration de métaux
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3580)
- Traitement Sanitized
- Propriétés antistatiques selon la norme DIN EN 61340
- Doublure isolante du froid
- Zone de coup de pied ajustable
- attache velcro
- Matériau réfléchissant
- adaptées aux talonnettes et aux semelles
- support de cheville rembourré
Spécification
CE EN ISO 20345:2011 S3 SRC | |
Microfibre | |
Antidérapant | |
32280 |
Blanc | |
45 | |
PUR | |
Acier |