Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Rotor angulaire
Maintient les godets et les tubes à un angle fixe pendant le procédé de centrifugation.
645.00€ - 11900.00€
Spécification
Type Rotor angulaire
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Capacité Vitesse max. Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Vitesse max. Prix Quantité et disponibilité  
11800280
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Sigma Laborzentrifugen™
12505
6 x 1000 mL 10 500 tr/min
9090.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-07-2024
pour voir le stock disponible 
11870290
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Sigma Laborzentrifugen™
12510
6 x 1000 mL 7 000 tr/min
11900.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 30-07-2024
pour voir le stock disponible 
11775589
Voir les accessoires Afficher les documents Détails de la promotion
Sigma Laborzentrifugen™
12011
6 x 15 mL 4 000 tr/min
645.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-06-2024
pour voir le stock disponible 
10410965
Afficher les documents Détails de la promotion
Sigma Laborzentrifugen™
12071
12 x 15 ml, 6 x 50 ml Falcon 4 000 tr/min
1670.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 17-06-2024
pour voir le stock disponible 
13445175
Afficher les documents Détails de la promotion
Sigma Laborzentrifugen™
12135
8 tubes de 0,2 mL, 4 bandes PCR 15 000 tr/min
965.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 19-06-2024
Spécification
Rotor angulaire