Learn More
ANGPTL8/Betatrophin Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | ANGPTL8/Betatrophin |
---|---|
Concentration | 0.4 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16802455
|
Proteintech
23792-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16892445
|
Proteintech
23792-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The Betatrophin protein, also known as the hepatocellular carcinoma-associated protein TD26, is an adipocyte- and liver-enriched insulin targeted gene that is thought to play a role in lipid metabolism be regulating serum triglyceride levels. Betatrophin is closely related to the angiopoietin-like (ANGPTL) protein family. Betatrophin mRNA increases in the cold environment and after treatment with a high-fat diet, while its mRNA levels decrease in response to fasting, suggesting that it may play a role in mediating thermogenesis and energy homeostasis.Spécification
ANGPTL8/Betatrophin | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q6UXH0, Q8R1L8 | |
55908, 624219 | |
ANGPTL8/Betatrophin Fusion Protein Ag20698 | |
Primary | |
-20°C | |
ANGPTL8 |
0.4 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
ANGPTL8, Betatrophin, C19orf80, LOC55908, PRO1185, PVPA599, td26 | |
Angptl8 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |