Learn More
Concentré mixte d’anions standard, pour chromatographie par appariement d’ions (pour colonne de contrôle), Fisher Chemical
58.84 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Spécification
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Quantité | 100 mL |
Couleur | Incolore |
Numéro MDL | 283866 |
Forme physique | Liquide |