missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Laboratoires Anios™ Gel désinfectant Aniosgel™ Eighty-Five NPC

Marque:  Laboratoires Anios™ 1644366

Code nomenclature Nacres: NB.34

Informations supplémentaires : CAS : 64-17-5 Poids : 1.54800kg Transport : UN number : 1170 Chem class : 3 Pack group : II


Code produit. 11861703

Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »


Description

Description

Gel antiseptique Aniosgel 85 NPC. Gel alcoolique thixotropique pour un traitement et une antisepsie hygiéniques des mains. Formule hypoallergénique testée dans des conditions dermatologiques.
  • Les ingrédients actifs sont les suivants : alcool, agents antiseptiques et adoucissants
  • Dosage Désinfection simple : 3 ml ou 2 pressions de pompe, frotter les mains ensemble pendant 30 secondes jusqu’à ce qu’elles soient totalement sèches Désinfection chirurgicale : 9 ml de gel ou 6 pressions de pompe, frotter les mains ensemble pendant 3 minutes jusqu’à ce qu’elles soient complètement sèches Ne pas rincer
  • Bactéricide
  • Fongicide
  • Virucide actif contre le virus VIH-I, l’herpès, la polio et le rotavirus. Biocide et inflammable : respecter les précautions.
Spécification

Spécification

Gel désinfectant Aniosgel 85 NPC
5,25
En 1040, EN 12054, EN 1500, EN 12791 et T 72–301, NF EN 1275
6Pack
Liquide visqueux
Incolore
5 à 25 °C
300mL
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
Sécurité et traitement

Safety and Handling

Product Identifier
  • ANIOSGEL 85 NPC

Signal Word
  • Dangers

Hazard Category
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2

Hazard Statement
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.

Precautionary Statement
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: ETHYL ALCOHOL, PROPAN-2-OL

SDS
Documents

Documents

Product Certifications
Special Offers

Special Offers