Learn More
Anisonitrile, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10021850
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
874-90-8
C8H7NO
133.15
MFCD00001818
XDJAAZYHCCRJOK-UHFFFAOYSA-N
anisonitrile, p-anisonitrile, 4-cyanoanisole, benzonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzonitrile, 4-anisonitrile, p-anisylnitrile, p-cyanoanisole, p-methoxyphenyl cyanide, 4-methoxy benzonitrile
70129
4-méthoxybenzonitrile
COC1=CC=C(C=C1)C#N
874-90-8
C8H7NO
133.15
MFCD00001818
XDJAAZYHCCRJOK-UHFFFAOYSA-N
anisonitrile, p-anisonitrile, 4-cyanoanisole, benzonitrile, 4-methoxy, p-methoxybenzonitrile, 4-anisonitrile, p-anisylnitrile, p-cyanoanisole, p-methoxyphenyl cyanide, 4-methoxy benzonitrile
70129
4-méthoxybenzonitrile
COC1=CC=C(C=C1)C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Anisonitrile
Note relative au nom 99%
Point de fusion 57°C to 60°C
Couleur Blanc à beige
Point d’ébullition 256°C to 257°C (765.0 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H4CN
Quantité 25 g
Beilstein 10, 168
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Anisonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.