missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANKRD6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Spécification

Antigène ANKRD6
Concentration 0.33 mg/mL
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications

Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16842815
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
24333-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16832815
Afficher les documents Détails de la promotion
Proteintech
24333-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 12-04-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Recruits CKI-epsilon to the beta-catenin degradation complex that consists of AXN1 or AXN2 and GSK3-beta and allows efficient phosphorylation of beta-catenin, thereby inhibiting beta-catenin/Tcf signals.
Spécification

Spécification

ANKRD6
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human
Q9Y2G4
22881
ANKRD6 Fusion Protein Ag19328
Primary
-20°C
ANKRD6
0.33 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
ANKRD6, ankyrin repeat domain 6, DIVERSIN, KIAA0957
ANKRD6
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications