Learn More
Emma Safety Footwear Chaussures de sécurité Anne
Chaussures de sécurité pour femmes très confortables et sculptées. La technologie SmartTecAir™ permet d’éliminer instantanément l’humidité et la transpiration.
103.00€ - 120.84€
Spécification
Certifications/Conformité | Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 |
---|---|
Type de bouchon | Lacets |
Couleur | Noir |
Conception | Anne |
Matériau de revêtement | Argent désinfecté Hydro-Tec™ |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15999081
|
Emma Safety Footwear
MM92251635 |
35 |
120.84€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15919091
|
Emma Safety Footwear
MM92251637 |
37 |
120.84€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15929091
|
Emma Safety Footwear
MM92251638 |
38 |
120.84€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15949091
|
Emma Safety Footwear
MM92251640 |
40 |
120.84€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15959091
|
Emma Safety Footwear
MM92251641 |
41 |
120.84€
1 paire |
Expédition estimée: 03-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15969091
|
Emma Safety Footwear
MM92251642 |
42 |
120.84€
1 paire |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15939091
|
Emma Safety Footwear
MM92251639 |
39 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
15909091
|
Emma Safety Footwear
MM92251636 |
36 |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Chaussures de sécurité S1P avec plaque de semelle pour travaux secs
- Torsion facile GripForce™
- Construction en microfibre
- ESD : Décharges électrostatiques
- Doublure sans chrome
- Argent désinfecté Hydro-Tec™
Spécification
Normes EN ISO 20345:2011, EN ISO 12568:2010 | |
Noir | |
Argent désinfecté Hydro-Tec™ | |
Acier |
Lacets | |
Anne | |
Microfibre |