Learn More
Annexin A1 Mouse anti-Human, Mouse, Clone: 1E1B7, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | Annexin A1 |
---|---|
Clone | 1E1B7 |
Concentration | 1 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16838135
|
Proteintech
66344-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16828135
|
Proteintech
66344-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Expédition estimée: 07-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Annexin I belongs to a family of Ca (2+) -dependent phospholipid binding proteins that are preferentially located on the cytosolic face of the plasma membrane. Annexin I has a molecular mass of 40 kDa, with phospholipase A2 inhibitory activity. Since phospholipase A2 is required for the biosynthesis of the potent mediators of inflammation, prostaglandins and leukotrienes, annexin I may have potential anti-inflammatory activity.Spécification
Annexin A1 | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Annexin 1, annexin A1, Annexin I, ANX1, ANXA1, Calpactin 2, Calpactin II, Chromobindin 9, Lipocortin I, LPC1, p35 | |
Anxa1 | |
IgG1 | |
Protein G | |
Antibody |
1E1B7 | |
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Mouse, Human | |
P04083, P10107 | |
16952, 301 | |
Annexin A1 Fusion Protein Ag17273 | |
Primary | |
-20°C | |
ANXA1 |