Learn More
Ansell Gants de travail enduits de mousse nitrile HyFlex™ CR Plus
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
Description
- Intercept Technology™ augmente les normes de dextérité et de protection pour les gants anti-coupures
- La fibre d’aramide offre un niveau de protection supplémentaire
- La conception ergonomique offre une proximité avec la main nue et réduit la fatigue des mains
- Le revêtement en mousse de nitrile améliore les capacités de préhension et la sensibilité tactile
Compliance
Protection contre les coupures ANSI™ niveau 4.
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 3 |
Coating Material | Nitrile |
Couleur | Bleu |
Cut Resistance Rating | ANSI A5 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Fibre d’aramide |
Type de produit | Gants résistants aux coupures |
Dimensions | 6 |
À utiliser avec (application) | Réparations automobiles, machines/équipements, fabrication de métaux et manipulation de produits chimiques |
Type de manchette de gant | Maille |