Learn More
Ansell Gants polyvalents ultralégers HyFlex™
Click to view available options
Dimensions:
6
8
Description
- Le revêtement souple en nylon/Spandex, calibre 18 est telle une seconde peau pour un confort de l’utilisateur et une conformité accrus
- Le revêtement en mousse de nitrile Ultrathin FORTIX™, de 0,7 mm et en attente de brevet, améliore la préhension sèche et dure deux fois plus que les revêtements traditionnels
- Le revêtement est 20 % plus respirant que les formules précédentes, pour des mains plus fraîches et plus sèches
- La technologie ZONZ™ Comfort Fit offre une technique de tricot optimisé à la base du petit doigt, le long des bouts des doigts et dans la paume
- Bénéficie d’un procédé de lavage exclusif qui extrait efficacement les impuretés pour vous offrir des gants plus propres et plus confortables
Spécification
Taux d’abrasion ANSI | ANSI 4 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 420:2003 + A1:2009 ; catégorie II |
Coating Material | Mousse de nitrile |
Couleur | Bleu |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spécifique |
Matériau | Nylon, Spandex |
Type de produit | Gants sans coutures |
Dimensions | 6 |
À utiliser avec (application) | Assemblage automobile, machines, équipements et manipulation des produits chimiques |