Learn More
Ansell Gants en nylon tricoté sans coutures revêtus de polyuréthane HyFlex™ 48-101
Click to view available options
Dimensions:
6
7
8
9
10
11
Description
- Conçus pour les applications légères nécessitant un confort et une résistance à l’abrasion
- Le revêtement en polyuréthane améliore la préhension pour les applications légèrement huileuses ou sèches
- La fabrication sans coutures empêche l’irritation
Spécification
Couleur | Noir |
Finition externe | Texturé |
Matériau | PUR |
Dimensions | 10 |
Type de manchette de gant | Maille |
Matériau de revêtement | Nylon |
Longueur (impériale) | 8,26 à 10,43 in |
Longueur (métrique) | 21 à 26,5 cm |