Learn More
Anthracène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7080572
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
120-12-7
C14H10
178.23
MFCD00001240
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
8418
CHEBI:35298
anthracene
C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
120-12-7
C14H10
178.23
MFCD00001240
MWPLVEDNUUSJAV-UHFFFAOYSA-N
paranaphthalene, anthracin, green oil, anthracen, tetra olive n2g, anthracen german, anthrazen, anthracene, pure, bis-alkylamino, ccris 767
8418
CHEBI:35298
anthracene
C1=CC2=CC3=CC=CC=C3C=C2C=C1
Anthracene is used in the production of the red dyealizarin and other dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’anthracène est utilisé dans la production de la dyéalizarine rouge et d’autres colorants.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le méthanol (1,8 g/100 g), l’hexane (0,37 g/100 g). Insoluble dans l’eau.
Remarques
Entreposer dans un endroit frais et sec, dans des récipients étanches. Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Anthracene
Point de fusion 214°C to 218°C
Densité 1.25
Point d’ébullition 340°C to 342°C
Point d’éclair 121°C (249°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3077
Beilstein 1905429
Merck Index 14,682
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,methanol (1.8g/100 g),hexane (0.37g/100 g). Insoluble in water.
Poids de la formule 178.23
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.