Learn More
BD Isothiocyanate de fluorescéine anti-avidine, FITC, clone : Avidine
Marque:  BD 554057
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15827558
  • 295.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-04-2024
Description
pCytométrie en flux/p
Spécification
Spécification
Avidine
FITC (fluorescéine)
Usage exclusivement réservé à la recherche.
Conserver non dilué à 4°C. Éviter toute exposition prolongée à la lumière. Ne pas congeler.
0,5 mg/ml
0,5 mg
Solution aqueuse tamponnée contenant 0,09 % d’azoture de sodium ou moins
Cytométrie en flux