Learn More
CD137 Mouse anti-Human, APC, Clone: 4B4-1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
308.00€ - 590.00€
Spécification
Antigène | CD137 |
---|---|
Clone | 4B4-1 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | APC |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15871249
|
BD Biosciences
561702 |
25 Tests |
308.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15816428
|
BD Biosciences
550890 |
100 Tests |
590.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The 4B4-1 monoclonal antibody specifically binds to CD137 which is also known as 4-1BB, and ILA (induced by lymphocyte activation). CD137 is a type I transmembrane glycoprotein that belongs to the TNF/NGF receptor family. It is encoded by TNFRSF9 (tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9). CD137 is expressed on activated T cells, B cells, monocytes, and follicular dendritic cells. CD137 plays roles in the costimulation, differentiation and survival of T cells and B cells.Spécification
CD137 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
4-1BB |
4B4-1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Recombinant Human 4-1BB Fusion Protein | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.