Learn More
CD14 Mouse anti-Human, Alexa Fluor 700, Clone: M5E2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
253.00€ - 545.00€
Spécification
Antigène | CD14 |
---|---|
Clone | M5E2 |
Concentration | 0.2mg/mL |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15870699
|
BD Biosciences
561029 |
25 μg |
253.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15809118
|
BD Biosciences
557923 |
0.1 mg |
545.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 03-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Reacts with the 53-55kDa glycosylphosphatidylinositol (GPI)-anchored single chain glycoprotein expressed at high levels on monocytes. Additionally, CD14 antibody reacts with interfollicular macrophages, reticular dendritic cells, and some Langerhans cells. CD14 has been identified as a high affinity cell-surface receptor for complexes of lipopolysaccharide (LPS) and serum LPS-binding protein, LPB.
Host Species: Mouse
Clone: M5E2
Isotype: IgG2a, κ
Cross Reactivity: Human, Rhesus, Cynomolgus, Baboon
Flow Cytometry
Spécification
CD14 | |
0.2mg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Immunology | |
Aqueous buffered solution containing protein stabilizer and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2a κ | |
Affinity Purified |
M5E2 | |
Flow Cytometry | |
Alexa Fluor 700 | |
RUO | |
Baboon, Canine, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey | |
Human CD14 Protein | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.