Learn More
anti-CD16; Clone: 3G8; BD
Marque:  BD Biosciences 563785
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15873089
  • 700.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-05-2024
Description
Host Species: Mouse
Clone: 3G8
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Bb, Cyn, Hu, Rm
Immunogen: Human polymorphonuclear leukocytes
Flow cytometry
Spécification
Spécification
CD16
3G8
Mouse
Affinity Purified
RUO
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 395
Human polymorphonuclear leukocytes
100 Tests