Learn More
CD45 Mouse anti-Human, APC-H7, Clone: 2D1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
233.00€ - 910.00€
Spécification
Antigène | CD45 |
---|---|
Clone | 2D1 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | APC-H7 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15840069
|
BD Biosciences
560274 |
25 Tests |
233.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15869988
|
BD Biosciences
560178 |
100 Tests |
910.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The clone 2D1 recognizes the CD45 antigen, a tyrosine phosphatase. There are several isoforms of CD45 with molecular weights ranging from 180 to 220kDa and all are members of the T200 family. The CD45 antigen is present on all human leukocytes, including lymphocytes, monocytes, granulocytes, eosinophils and basophils in peripheral blood and has a role in signal transduction modifying signals from other surface molecules.
Host Species: Mouse
Clone: 2D1
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Human
Flow Cytometry
Spécification
CD45 | |
Flow Cytometry | |
APC-H7 | |
RUO | |
Human | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
Leukocyte Common Antigen |
2D1 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Immunology | |
Aqueous buffered solution containing BSA, protein stabilizer, and ≤0.09% sodium azide. | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.