Learn More
CD5 Mouse anti-Human, Brilliant Violet 510, Clone: UCHT2, BD
Mouse Monoclonal Antibody
278.00€ - 600.00€
Spécification
Antigène | CD5 |
---|---|
Clone | UCHT2 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Brilliant Violet 510 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15852739
|
BD Biosciences
563380 |
25 Tests |
278.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15862739
|
BD Biosciences
563381 |
100 Tests |
600.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The UCHT2 monoclonal antibody specifically binds to CD5. CD5 is a 67 kDa single-chain, type 1 transmembrane glycoprotein expressed on most thymocytes, the majority of peripheral T lymphocytes and a subpopulation of B cells. CD72 has been shown to be the natural ligand for CD5. CD5+ B cells produce polyreactive antibodies (mostly IgM).
The antibody was conjugated to BD Horizon™ BV510 which is part of the BD Horizon™ Brilliant Violet™ family of dyes. With an Ex Max of 405-nm and Em Max at 510-nm, BD Horizon™ BV510 can be excited by the violet laser and detected in the BD Horizon™ V500 (525/50-nm) filter set. BD Horizon™ BV510 conjugates are useful for the detection of dim markers off the violet laser.
Spécification
CD5 | |
Flow Cytometry | |
Brilliant Violet 510 | |
RUO | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified | |
CD5 antigen (p56-62); T1; Tp67; LEU1; Lymphocyte antigen T1/Leu-1 |
UCHT2 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Human | |
Human T cells | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
For Research Use Only.