missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
anti-CD8, BUV395; Clone: RPA-T8; BD
333.00€ - 705.00€
Spécification
Antigène | CD8 |
---|---|
Clone | RPA-T8 |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | Brilliant Ultraviolet 395 |
Espèces hôtes | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15873099
|
BD Biosciences
563796 |
25 Tests |
333.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15863099
|
BD Biosciences
563795 |
100 Tests |
705.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Host Species: Mouse
Clone: RPA-T8
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Bb, Cyn, Hu, Rm
Flow cytometry
Spécification
CD8 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey | |
Affinity Purified |
RPA-T8 | |
Brilliant Ultraviolet 395 | |
RUO | |
Primary |