missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

anti-CD8, BUV395; Clone: RPA-T8; BD

Marque:  BD Biosciences 563796

Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg

 Afficher plus de versions de ce produit

Code produit. 15873099

  • 333.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 22-04-2024
pour voir le stock disponible 

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!


Description

Description

Host Species: Mouse
Clone: RPA-T8
Isotype: IgG1, κ
Species Reactivity: Bb, Cyn, Hu, Rm

Flow cytometry

Spécification

Spécification

CD8
RPA-T8
Mouse
25 Tests
Primary
Monoclonal
Brilliant Ultraviolet 395
Affinity Purified
RUO
Baboon, Cynomolgus, Human, Rhesus Monkey
Suggestions de produits

Suggestions de produits

Vidéos
FDS
Documents

Documents

Certificats
Promotions

Promotions