Learn More
Merck™ anti-GABA A Receptor α1 ; Polyclonal
Marque:  Merck™ AB5592-200UL
Code nomenclature Nacres: NA.41
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 15124017
  • 1086.67€ / 200µL
Pour délai, nous consulter 03 88 67 14 14
Ajouter au panier
Spécification
Spécification
GABA-A Receptor α1
Affinity Purified
Peptide corresponding to amino acids 1-16 from mouse or rat GABA(A) α1 subunit (Swiss-Prot accession number P18504, residues 28-43 of the precursor).
RUO
Primary
Rat
Unconjugated
Rabbit
200μL
Neuroscience