Learn More
anti-IgG1 κ, Mouse, FITC, Clone: MOPC-21, Isotype Control, BD
101.00€ - 228.00€
Spécification
Clone | MOPC-21 |
---|---|
Applications | Flow Cytometry, Western Blot |
Conjugué | FITC |
Espèces hôtes | Mouse |
Isotype | IgG1 κ |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10014743
|
BD Biosciences
554679 |
0.1 mg |
228.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15856738
|
BD Biosciences
551954 |
50 Tests |
101.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The MOPC-21 immunoglobulin is a mouse myeloma protein. The MOPC-21 immunoglobulin was selected as an isotype control following screening for low background on a variety of mouse and human tissues. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Mouse
Clone: MOPC-21
Isotype: IgG1 κ
Species Reactivity: Non-human primate
Flow Cytometry, Intracellular Staining, Isotype Control
Spécification
MOPC-21 | |
FITC | |
IgG1 κ | |
Undiluted at 4°C |
Flow Cytometry, Western Blot | |
Mouse | |
Affinity Purified |