Learn More
anti-IgG1 κ, Rat, R-PE, Clone: R3-34, Isotype Control, BD
262.00€ - 477.00€
Spécification
Clone R3-34
Applications Flow Cytometry, Western Blot
Conjugué R-PE
Espèces hôtes Rat
Isotype IgG1 κ
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15857838
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
554685
0.1 mg
477.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-05-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15866748
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
551979
50 Tests
262.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 13-05-2024
Description
The immunoglobulin from the R3-34 hybridoma was identified as a non-reactive clone, following immunization with mouse Ig. The R3-34 immunoglobulin was selected as an isotype control following screening for low background on a variety of mouse and human tissues. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Rat
Clone: R3-34
Isotype: IgG1, κ
Flow Cytometry, Intracellular Staining, Isotype Control
Spécification
Spécification
R3-34
R-PE
IgG1 κ
Undiluted at 4°C
Flow Cytometry, Western Blot
Rat
Affinity Purified