Learn More
anti-IgG2a κ, Rat , Alexa Fluor™ 647, Clone: R35-95, BD
443.00€ - 463.00€
Spécification
Clone R35-95
Applications Flow Cytometry, Western Blot
Conjugué Alexa Fluor 647
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse Pooled Immunoglobulin
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15878988
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
557690
0.1 mg
463.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
15869098
Afficher les documents Détails de la promotion
BD Biosciences
557906
100 Tests
443.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 18-04-2024
Description
The R35-95 hybridoma was generated by hybridization of Y3 myeloma cells with spleen cells from LOU rats immunized with mouse immunoglobulins. The R35-95 hybridoma produces rat IgG2a, κ immunoglobulin that has no measurable reactivity with mouse immunoglobulins. The R35-95 immunoglobulin was selected as an isotype control following screening for low background binding on a variety of mouse and human tissues. This antibody is routinely tested by flow cytometric analysis. Other applications were tested at BD Biosciences Pharmingen during antibody development only or reported in the literature.
Host Species: Rat
Clone: R35-95
Isotype: IgG2a, κImmunogen: Mouse Pooled Immunoglobulin
Flow Cytometry, Intracellular Staining, Isotype Control
Spécification
Spécification
R35-95
Alexa Fluor 647
Mouse Pooled Immunoglobulin
Affinity Purified
Flow Cytometry, Western Blot
Rat
IgG2a κ
Undiluted at 4°C