Learn More
Merck Millipore Anti-NeuN (rabbit) Antibody
Marque:  Merck Millipore ABN78
Code nomenclature Nacres: NA.41
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 13268992
  • 580.00€ / 100µg
Expédition estimée
10-07-2020
Spécification
Spécification
Affinity Purified
Rabbit
Affinity Purified
Primary
Human, Murine, Rat
NeuN
GST-tagged recombinant protein corresponding to mouse NeuN
100μg