Learn More
PKA[C] Mouse, Unlabeled, Clone: 5B, BD
Mouse Monoclonal Antibody
321.00€ - 650.00€
Spécification
Antigène | PKA[C] |
---|---|
Clone | 5B |
Concentration | 250μg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15875739
|
BD Biosciences
610980 |
50 μg |
321.00€
1 kit |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15885739
|
BD Biosciences
610981 |
150 μg |
650.00€
1 kit |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
cAMP-dependent Protein Kinase (PKA) is composed of two distinct subunits: catalytic (C) and regulatory (R). Four regulatory subunits have been identified: RIα, RIβ, RIIα, and RIIβ. These subunits define type I and II cAMP-dependent protein kinases. Following binding of cAMP, the regulatory subunits dissociate from the catalytic subunits, rendering the enzyme active. Type I and type II holoenzymes have three potential C subunits (Cα, Cβ, or Cγ). Type II PKA can be distinguished by autophosphorylation of the R-subunits, while type I PKA binds Mg/ATP with high affinity. The levels of expression of the different subunits vary according to cell and tissue type.
Immunofluorescence, Western Blotting
Spécification
PKA[C] | |
250μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Cell Biology | |
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG2b | |
Affinity Purified |
5B | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
RUO | |
Canine, Human, Mouse, Rat | |
Human PKA[Cα] subunit aa. 18-347 | |
Primary | |
Store undiluted at -20°C. |
For Research Use Only.