Learn More
PSF Progressive Safety™ Anti-static Safety Wellington Boots To EN345
Marque:  PSF Progressive Safety™ AGRIP/W-6
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 12792096
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Description
Description
  • Antislip
  • Anti-static
  • Waterproof rubber sole
  • Resistant to heat, oils, acids & animal fats
  • 200 joule toe protection
  • White
Spécification
Spécification
6