Learn More
TNF Mouse anti-Human, PE-Cy7, Clone: MAb11, BD
Mouse Monoclonal Antibody
228.00€ - 407.00€
Spécification
Antigène | TNF |
---|---|
Clone | MAb11 |
Applications | Flow Cytometry |
Classification | Monoclonal |
Conjugué | PE-Cyanine7 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15870599
|
BD Biosciences
560923 |
25 Tests |
228.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15840399
|
BD Biosciences
560678 |
50 Tests |
407.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
The MAb11 monoclonal antibody specifically binds to human tumor necrosis factor (TNF, also known as TNF- α ) protein. TNF is an efficient juxtacrine, paracrine and endocrine mediator of inflammatory and immune functions. It regulates the growth and differentiation of a variety of cell types. TNF is cytotoxic for transformed cells when in conjunction with IFN- γ. It is secreted by activated monocytes/macrophages and other cells such as B cells, T cells and fibroblasts. The immunogen used to generate the MAb11 hybridoma was recombinant human TNF. The MAb11 antibody has been reported to crossreact with Rhesus Macaque TNF.
Spécification
TNF | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
Recombinant Human TNF | |
Primary | |
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
MAb11 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
IgG1 κ | |
Affinity Purified |
For Research Use Only.