missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Antimoine pour AAS 1 g/l matrice HCl, Fisher chemical™
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Spécification
Nom chimique ou matériau | Antimony |
Concentration | 1g/L ±0.002g/L |
Conditionnement | Flacon |
Quantité | 100 mL |
Type | Solution étalon à simple élément de flamme pour spectroscopie d’absorption atomique |
Solvant ou matrice | 20% HCl |
Forme physique | Liquid |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Single-element Standard Solution for AAS. Antimony (Sb) 1000mg/l in HCl 20%
- Attention
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'