Learn More
Antimony(III) Chloride, ≥99.0%, ACS Reagent, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7120202 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
Code produit. 15623270
Marque: Honeywell-Fluka 3113755G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Réactif ACS,≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-91-9
Formule moléculaire Cl3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 228.11
Numéro MDL MFCD00011212
Clé InChI FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
CID PubChem 24814
ChEBI CHEBI:74856
Nom IUPAC trichlorostibane
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spécification
Point d’ébullition 283°C
Nom chimique ou matériau Antimony(Iii) Chloride
Point de fusion 73.4°C
Quantité 5 g
Formule linéaire SbCl3
Numéro UN UN1733
Poids de la formule 228.12g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 1mmHg (49°C)
Densité 3.140g/3; Vapor Density: 7.9 (vs air)