Learn More
Chlorure d’antimoine(III), + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433944
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11433944
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11944.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le chlorure d’antimoine(III) intervient dans la détection de certains composés, tels que les cholestérols. Il s’agit d’un agent complexant utilisé dans le test colorimétrique Carr-Price pour détecter les caroténoïdes, notamment la vitamine A. Il est utilisé comme mordant et agent ignifuge pour tissus. Il joue un rôle de catalyseur pour les réactions de chloruration et de polymérisation. Il sert à enduire l’acier pour fabriquer du bronze, utilisé comme matière de coupe du sel d’antimoine et comme solution de conservation en médecine. Il est utilisé comme réactif analytique pour le chloral et les molécules aromatiques.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’acide chlorhydrique, l’alcool, le benzène, le disulfure de carbone, le dioxane, le chloroforme, l’éther, l’acétone et le tétrachlorure de carbone. Insoluble dans les bases organiques.
Remarques
Sensible à l’humidité et hygroscopique par nature. Corrosif pour la peau et les métaux. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts et les bases fortes. Se décompose dans l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-91-9
Formule moléculaire Cl3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 228.11
Numéro MDL MFCD00011212
Clé InChI FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
CID PubChem 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spécification
Point d’ébullition 223.5°C
Nom chimique ou matériau Antimony (III) chloride
Point de fusion 73.4°C
Quantité 500 g
Numéro UN UN1733
Merck Index 14,707
Informations sur la solubilité Soluble in water,hydrochloric acid,alcohol,benzene,carbon disulfide,dioxane,chloroform,ether,acetone and carbon tetrachloride. Insoluble in organic bases.
Nom IUPAC trichlorostibane
Poids de la formule 228.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Odeur Pungent
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 3.14