Learn More
Oxyde d’antimoine(III), 99,6 % min., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407247
22.20 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
50 g
500 g
2 kg
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1309-64-4
O3Sb2
291.52
MFCD00011214
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Antimony trioxide
diantimony(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21615
1309-64-4
O3Sb2
291.52
MFCD00011214
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
Antimony trioxide
diantimony(3+) trioxidandiide
[O--].[O--].[O--].[Sb+3].[Sb+3]
It finds applications in flame retardants, catalysts, batteries, and alloys. It acts as an opacifying agent in glasses, ceramics and enamels. It is used as a catalyst in the manufacture of PET plastic (polyethylene terephthalate), and the vulcanization of rubber.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 1550°C (sublimation)
Nom chimique ou matériau Antimony(III) oxide
Point de fusion 656°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.6% min (Metal basis)
Informations sur la solubilité Poor solubility in water. Slowly dissolves in warm HCl or warm KOH solutions.
Poids de la formule 291.5
Odeur Odorless
Aspect White powder
Densité 5.67 g/cm3
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony(III) oxide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Antimony trioxide, Lead monoxide, Arsenic trioxide