Learn More
Alfa Aesar™ Sulfure d’antimoine(III), 99,5 % (base métallique)
Marque:  Alfa Aesar™ 011683.18
Code nomenclature Nacres: NA.23
Informations supplémentaires : CAS : 1345-04-6 Poids : 0.05000kg Transport : UN number : 1549 Chem class : 6.1 Pack group : III
Quantité 50g
Code produit. 11391788
  • 500.00€ / 50g
En stock, prêt à être expédié : 1
Identifiants chimiques
1345-04-6
MFCD00011217
Spécification
Antimony(III) sulfide
(Base des métaux)
UN1549
Insoluble in water,and moderately soluble in acids.
Poudre
−60 Mesh
50g
1345-04-6
MFCD00011217
14,713
339.68
99.999%
550°C
Vidéos
FDS Documents