Learn More
Poudre d’antimoine, maille de -100, 99,5 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048298
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
7440-36-0
Sb
121.76
MFCD00011211 MFCD00134030
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
5354495
CHEBI:30304
antimoine
[Sb]
7440-36-0
Sb
121.76
MFCD00011211 MFCD00134030
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
powder, stibium metallicum, antimony, metallic, antimony, elemental, stibanylidyne, unii-9it35j3uv3, antymonowodor polish, unii-0vkz97k3ub, 0vkz97k3ub, antimonwasserstoffes german
5354495
CHEBI:30304
antimoine
[Sb]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Antimony powder
Point d’ébullition 1380°C
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN2871
Quantité 250 g
Pourcentage de pureté 99.5%
Dimensions de la maille −100 Mesh
Odeur Odorless
Poids Apparent density: 2.4g/cm3 to 2.9g/cm3
Forme Poudre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .