Learn More
Trichlorure d’antimoine, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10032790 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
Code produit. 10032790
Marque: Thermo Scientific Acros 201680020
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10025-91-9 | Cl3Sb | 228.11 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10025-91-9
Formule moléculaire Cl3Sb
Poids moléculaire (g/mol) 228.11
Numéro MDL MFCD00011212
Clé InChI FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
Synonyme antimony trichloride, trichlorostibine, antimony chloride, antimony iii chloride, stibine, trichloro, antimontrichlorid, antimonous chloride, butter of antimony, antimony butter, caustic antimony
CID PubChem 24814
ChEBI CHEBI:74856
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Sb+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Antimony trichloride
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 2 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire SbCl3
Fieser 08,19
Merck Index 15, 696
Nom IUPAC trichlorostibane
Poids de la formule 228.11
Pourcentage de pureté ≥99.4% (Iodimetry)
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony trichloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.