Learn More
Trifluorure d’antimoine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Point d’ébullition | 376.0°C |
Nom chimique ou matériau | Antimony trifluoride |
Point de fusion | 292.0°C |
Note relative au nom | 98% |
Couleur | Blanc à gris |
Forme physique | Poudre cristalline |
Quantité | 100 g |
Plage de pourcentage du dosage | 97.5% min. (Iodimetry) |
Formule linéaire | SbF3 |
Fieser | 05,526; 06,553 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Antimony trifluoride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.