Learn More
Trifluorure d’antimoine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-45689
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
7783-56-4
F3Sb
178.75
MFCD00011218
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
24554
trifluorostibane
F[Sb](F)F
7783-56-4
F3Sb
178.75
MFCD00011218
GUNJVIDCYZYFGV-UHFFFAOYSA-K
antimony trifluoride, trifluorostibine, antimony fluoride, antimony iii fluoride, stibine, trifluoro, trifluoroantimony, antimoine fluorure, antimonous fluoride, antimoine fluorure french, hsdb 438
24554
trifluorostibane
F[Sb](F)F
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Point d’ébullition 376.0°C
Nom chimique ou matériau Antimony trifluoride
Point de fusion 292.0°C
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc à gris
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (Iodimetry)
Formule linéaire SbF3
Fieser 05,526; 06,553
Merck Index 15, 697
Informations sur la solubilité Solubility in water: 3850g/L (20°C). Other solubilities: decomposes in water, insoluble in nh3
Poids de la formule 178.75
Pourcentage de pureté 98%
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Antimony trifluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.