Learn More
Invitrogen™ Anza™ 101 BoxI
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Marque:  Invitrogen™ IVGN1016
57.50 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.53
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 15681962
  • 86.25€ / 800 unités
Expédition estimée: 15-04-2024
pour voir le stock disponible 
Includes: Enzyme de restriction Anza™, tampon Anza™ 10X, tampon rouge Anza™ 10X
Description
Description
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.
  • Un tampon unique pour toutes les enzymes de restriction
  • Un protocole de digestion unique pour tous les types d’ADN
  • Digestion complète en 15 min
  • Digestion complète en une nuit sans aucune activité Star
Certifications
CoA
Spécification
Spécification
160 μl de tampon Anza 101 BoxI
500 μl de tampon Anza (10X)
500 μl de tampon rouge Anza (10X)
Conserver à -20°C.
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Tampon 10X Anza™ rouges, tampon 10X Anza™
37°C
Système de clonage par enzymes de restriction
Anza™
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
BoxI
Oui
Non
Clonage traditionnel