Learn More
Invitrogen™ Anza™ Alkaline Phosphatase
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
134.00€ - 452.00€
Spécification
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Enzymes Phosphatase alcaline
Tampon compatible Tampon 10X
Type de produit Phosphatase alcaline
Gamme de produits Anza™
Consulter d'autres spécifications
Includes: Anza™ Alkaline Phosphatase, Anza™ 10X Buffer, Anza™ 10X Red Buffer
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15511620
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
IVGN2208
2000 réactions
452.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-04-2024
pour voir le stock disponible 
15545720
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
IVGN2204
500 réactions
134.00€
1 kit
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
En stock
Description
Simplifiez le clonage par enzymes de restriction traditionnel grâce au système de clonage par enzymes de restriction Invitrogen™ Anza™.
Le système de clonage par enzymes de restriction Anza Invitrogen utilise un système de tampon unique pour les digestions complètes ; il intègre des enzymes de clonage Anza au sein d’un système simple et clair.
  • Utilise le tampon Anza 10X
  • Protocole de digestion et de déphosphorylation en une étape
  • Protocoles déphosphorylés en deux étapes disponibles
  • Inactivation par la chaleur en 5 minutes
Certifications
CoA
Spécification
Spécification
Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Tampon 10X
Anza™
Phosphatase alcaline
Phosphatase alcaline